主要文件
B8895
Sigma-Aldrich
抗-兔IgG(全分子)-生物素 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
biotin conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
direct ELISA: 1:200,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800
western blot: 1:400,000-1:800,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
IgG抗体可调节多种功能,如吞噬作用和补体激活。因此,它们在促进细胞免疫应答中具有至关重要的作用。 抗兔IgG(全分子)-生物素抗体可用于免疫组织化学分析。本品与人IgG的种属间交叉反应性极低,因而可在含人IgG的条件下用于酶法免疫分析或斑点印迹试验。抗-兔IgG(全分子)-生物素抗体与所有兔免疫球蛋白特异性反应,但不与人IgG反应。
IgG是糖蛋白抗体,可调控几种免疫应答。靶蛋白的兔IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物偶联的二级抗兔IgG是分析靶蛋白的有用工具
抗兔IgG(全分子)-生物素抗体与兔血清和兔IgG反应。本品不与人IgG反应。
特异性
与所有的兔Ig结合。
免疫原
纯化兔 IgG
应用
抗兔IgG(全分子)-生物素抗体可用于
  • 免疫荧光
  • 免疫组织化学
  • 蛋白质印迹法
  • 直接酶联免疫吸附试验(ELISA)
生化/生理作用
亲和素、链霉亲和素或ExtrAvidine与生物素之间的高亲和力令生物素-亲和素系统成为极其有效的分子生物学、蛋白化学和免疫学工具。各种试剂(亲和素、链霉亲和素或ExtrAvidine标记FITC、TRITC、过氧化物酶或碱性磷酸酶)利用生物素化兔IgG抗体的高特异性和生物素-亲和素复合体的稳定性,对兔IgG进行检测和定量。
其他说明
用人IgG吸附抗体。
外形
溶于含有15 mM叠氮化钠的0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)
制备说明
吸附可减少与人类样本的背景染色。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jeffery M Vahrenkamp et al.
Cell reports, 22(11), 2995-3005 (2018-03-15)
Steroid hormone receptors are simultaneously active in many tissues and are capable of altering each other's function. Estrogen receptor α (ER) and glucocorticoid receptor (GR) are expressed in the uterus, and their ligands have opposing effects on uterine growth. In
Feng Yang et al.
Cancer research, 65(19), 8887-8895 (2005-10-06)
Our previous studies have defined reactive stroma in human prostate cancer and have developed the differential reactive stroma (DRS) xenograft model to evaluate mechanisms of how reactive stroma promotes carcinoma tumorigenesis. Analysis of several normal human prostate stromal cell lines
Leonurine prevents atherosclerosis via promoting the expression of ABCA1 and ABCG1 in a Ppargamma/Lxralpha signaling pathway-dependent manner
<BIG>Jiang T, et al.</BIG>
Cellular Physiology and Biochemistry, 43, 1703-1717 (2017)
Ting Jiang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 43(4), 1703-1717 (2017-10-19)
Previous studies have demonstrated that leonurine, a unique alkaloid compound of Herba leonuri, can exert anti-oxidative and anti-inflammatory effects on the development of atherosclerosis (AS). This study was designed to investigate the effects of leonurine on cholesterol efflux from THP-1
Metal ion chelation-based color generation for alkaline phosphatase-linked high-performance visual immunoassays
<BIG>Lei L, et al.</BIG>
Sensors and Actuators B, Chemical, 273, 35-40 (2018)