Merck
A9169
Sigma-Aldrich
抗-兔IgG(全分子)-过氧化物酶 山羊抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
Anti Rabbit Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Anti Rabbit Antibody Sigma
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
rabbit
技术
direct ELISA: 1:50,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。IgG是一种主要的免疫球蛋白。兔IgG进一步分为IgM、IgG、IgA、IgD和IgE五类。它只有一个含重链间二硫键的IgG变形体。
靶蛋白的兔IgG通常在多种研究应用中用作一抗。因此,与可检测底物缀合的抗兔IgG二抗是靶蛋白分析的有用工具。
山羊抗兔 IgG(全分子)-过氧化物酶抗体结合所有兔 Ig。
特异性
过氧化物酶标记抗兔 IgG 抗体的特异性通过免疫电泳 (IEP) 与正常兔血清和兔 IgG 测定。
免疫原
纯化兔 IgG
应用
抗兔 IgG(全分子)– 过氧化物酶抗体已用于免疫印迹。
山羊抗兔IgG(全分子)-过氧化物酶抗体已用于免疫印迹分析(1:1,000稀释)。该产品还可用于ELISA(1:5,000)和IHC(1:400)应用。
来自 大肠杆菌 培养物的细胞相关蛋白样品用 HRP 标记的羊抗兔 IgG 作为二抗进行免疫印迹分析。
用 HRP 标记的羊抗兔 IgG 作为二抗,对 C33A 细胞裂解物进行免疫共沉淀和免疫印迹分析。
生化/生理作用
免疫球蛋白是糖蛋白抗体,可调控几种免疫应答。免疫球蛋白G参与II型和III型超敏反应。它有助于调理,补体固定和抗体依赖细胞介导的细胞毒性。
外形
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有0.05%MIT
制备说明
采用二步戊二醛法制备。
储存及稳定性
如需连续使用,请储存于 0-5EC。对于长期储存,溶液可以工作等份冷冻。不推荐反复冻融。不建议储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Sarah J Coulthurst et al.
The Journal of biological chemistry, 283(35), 23739-23753 (2008-06-20)
Erwinia carotovora subsp. atroseptica is an enterobacterial phytopathogen causing economically significant soft rot disease. Pathogenesis is mediated by multiple secreted virulence factors, many of which are secreted by the type II (Out) secretion system. DsbA catalyzes the introduction of disulfide
Expression of GABA A α2-, β1-and γ-receptors are altered significantly in the lateral cerebellum of subjects with schizophrenia, major depression and bipolar disorder.
Fatemi SH, et al.
Translational Psychiatry, 3(9), e303-e303 (2013)
MDR1-deficient genotype in Collie dogs hypersensitive to the P-glycoprotein substrate ivermectin.
Roulet A, et al.
European Journal of Pharmacology, 460(2-3), 85-91 (2003)
L J M Carvalho et al.
Scandinavian journal of immunology, 59(4), 363-372 (2004-03-31)
The immunogenicity and protective efficacy of various antigen-adjuvant formulations derived either from the merozoite-surface protein-3 (MSP-3) or the glutamate-rich protein (GLURP) of Plasmodium falciparum were evaluated in Saimiri sciureus monkeys. These proteins were selected for immunogenicity studies based primarily on
Deficits in GABAB receptor system in schizophrenia and mood disorders: a postmortem study.
Fatemi SH, et al.
Schizophrenia Research, 128(1-3), 37-43 (2011)