材料
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
接合處
Joints threaded neck (28)
描述
Not autoclavable
特點
with cap
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Nalgene® 2104-0001
瓶直徑 × 高度
34 mm × 63 mm
容量
30 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
波士顿式(圆形)广口瓶
特點和優勢
- Nalgene®瓶非常适合储存化学品、材料和标本。
- 实验室级 HDPE 材料,具有可靠的低可浸出性和可溶出性。
- 适用于冷冻应用(低温低至 -100°C)。
- 刚性、均匀的瓶壁可防止分裂或刺穿。
- Nalgene 瓶具有良好的耐久性,并且对大多数酸、碱和醇具有化学耐受性。
- 可通过无衬垫盖提供样品防漏密封保护。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries