Merck
CLS431729
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 30 mL, natural screw cap, case of 120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
無菌
sterile
特點
cap
graduations
包裝
case of 120
pack of 24 ea
製造商/商標名
Corning 431729
瓶頸直徑
18 mm
容量
30 mL
尺寸
× 61 x 38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.