Merck
Nalgene®产品
各式各样的Nalgene®瓶摆放在桌上。
Nalgene®实验室器皿是公认一流的塑料实验室器皿 ,通常由实验室级塑料树脂材料制成。此类产品包括培养瓶烧杯容器漏斗以及其他科研和实验用品。Nalgene®实验室器皿产品广泛应用于科研、学术、工业和医疗实验室的各类应用。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Nalgene®样品制备和存储
Nalgene®培养瓶
Nalgene®培养瓶通常由聚丙烯、聚碳酸酯或其他耐化学材料制成,提供了各种形状和尺寸选择,可满足不同的实验需求。我们的产品系列包括Nalgene®聚碳酸酯锥形培养瓶(轻松混合和搅拌液体的理想选择)、Nalgene®过滤培养瓶和Nalgene®摇瓶(是玻璃培养瓶的绝佳替代品)。
Nalgene®
Nalgene®瓶材质为坚固耐用的材料,包括聚改性聚对苯二甲酸乙二酯(PETG)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、共聚聚丙烯(共聚PP)、氟化乙丙共聚物(FEP)和聚碳酸酯(PC)。这类瓶专用于储存缓冲液 、培养液和培养基,满足各种实验室需求。我们的产品线包括Nalgene®培养基瓶、Nalgene®离心瓶、Nalgene®洗瓶、algene®滴瓶和Nalgene®诊断瓶。
Nalgene® 烧杯
我们供应Nalgene® Griffin烧杯、Nalgene®带手柄烧杯和 Nalgene® PFA烧杯。Nalgene® griffin烧杯由半透明聚丙烯或聚甲基戊烯制成,兼具玻璃的透明度、出色的耐化学和耐热性。所有规格烧杯均带有易读的丝印刻度。
Nalgene®细口大瓶
Nalgene®高密度聚乙烯细口大瓶可高压灭菌,用于培养基大批量处理、疫苗产品生产、大包装培养基和化学品储存。这类细口大瓶由天然聚丙烯制成,开口大,便于灌装和分装。现有圆形、方形和低形款型选择,以便充分利用实验台空间。
Nalgene®广口瓶
这类广口瓶由聚甲醛或聚丙烯材料制成,半透明且具有出色的耐化学性。它们可用于储存糊剂、标本、固体和实验室用品。它们的容量范围从 30 mL 到 1000 mL 不等,最大限度提高了灵活性。
Nalgene®低温样品瓶
这类低温样品瓶是用于超低温储存的无菌、无色聚丙烯瓶。它们既可选择内螺纹或外螺纹,游客选择锥形底或自立式底,同时提供了素色和淡黄色两种颜色选择。
Nalgene®杜瓦瓶
Nalgene®杜瓦瓶为短时间储存冰水、干冰/溶剂浴和液氮提供了经济的解决方案。
Nalgene®刻度量筒
这类刻度量筒由聚丙烯或聚甲基戊烯制成,用于测量溶液。
Nalgene®真空过滤系统
Nalgene®真空过滤系统是无菌形式,配有聚醚砜膜。这种膜的蛋白质吸附率低,最大程度降低了培养基中蛋白质流失的风险。此过滤系统可用于过滤血清、细胞培养基、缓冲液和添加剂。
Nalgene® 膜钳
膜钳由不锈钢制成,采用反力式设计,可在夹住薄膜的同时不施加可能造成损坏的压力。