主要文件
ADAPA481163-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 16 x 3 - 15 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
flat bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 3 - 15 mL round-bottom tubes
with rubber mat
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638721 (NA)
參數
3,000 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
108 mm
直徑
16 mm
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG