主要文件
ADAPA481252-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 25 x 2.6–5 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
物料
flat bottom
特点
for use with aerosol-tight lid
holds 25 x 2.6–5 mL round-bottom tubes
with rubber mat
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638700 (NA)
参数
3,000 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
118 mm
直径
13 mm
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)