主要文件
RFA452411-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-24-11, non aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
特点
lid: no
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022639471 (NA)
Eppendorf® 5702746002 (EU)
参数
1,770 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
相关类别
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)