物料
flat bottom
特点
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
包装
pack of 2 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022638704 (NA)
参数
2,950 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
高度
118 mm
直径
11 mm
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG