Merck
95209
Sigma-Aldrich
L -抗坏血酸
BioUltra, ≥99.5% (RT)
别名:
维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.79
生物源
synthetic
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (RT)
形狀
powder or crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
損耗
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white to off-white
pH值
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 306 nm in H2O at 1 M
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-抗坏血酸,也称为维生素C,是一种水溶性维生素。它天然存在于各种食物中,如柑橘类水果和蔬菜。它仅在牛奶中少量存在。
應用
L-抗坏血酸可在孵育液中作为抗氧化补充剂用于解剖和脑切片。在氧化GFP发色团形成过程中,也被用作磷酸盐缓冲盐水(PBS)洗涤液的补充剂。
生化/生理作用
L-抗坏血酸(维生素C)是一种潜在的抗氧化剂和还原剂。它可以防止由亚硝基化合物诱发的细菌突变。 在植物中,维生素C诱导多种细胞转化,如细胞生长、细胞凋亡、病原体反应、激素反应、开花和衰老,以及对环境压力的保护等。 维生素C缺乏与坏血病、突出牙龈炎、毛囊周出血、伤口愈合不良、出血点和瘀斑的发展有关。
其他說明
蛋白质变性;通过切割与Fe-BABE偶联的单个半胱氨酸α亚基,研究大肠杆菌RNA聚合酶α亚基的二聚缔合
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Calcium Imaging Techniques In Vitro to Explore the Role of Dendrites in Signaling Physiological Action Potential Patterns
Neuromethods, 165-187 (2012)
Calcium Imaging Techniques In Vitro to Explore the Role of Dendrites in Signaling Physiological Action Potential Patterns
Bonnan A, et al.
The Journal of applied nutrition (1953)
F C Brown et al.
Neurochemical research, 3(3), 357-366 (1978-06-01)
Under conditions that are optimum for DbetaH, ascorbic acid denatures serum albumin, gamma-globulin, catalase, and DbetaH. With ascrobate plus Cu2+, the proteins are almost completely destroyed. Pyrazole protects DbetaH and albumin, but not catalase. Superoxide dismutase (SOD) is not denatured
Inhibition by L-ascorbate of bacterial mutagenesis induced by two N-nitroso compounds
Guttenplan JB
Nature, 268(5618), 368-368 (1977)
L-Ascorbate biosynthesis in higher plants: the role of VTC2
Linster CL and Clarke SG
Trends in Plant Science, 13(11), 567-573 (2008)