Merck
89904
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯微粒
size: 1 μm
别名:
PS 乳胶珠, 聚苯乙烯橡胶微珠
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
NACRES:
NA.32
形狀
aqueous suspension
交聯
0 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒徑
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
密度
1.05 g/cm3
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
微粒或乳胶珠,通常称为聚苯乙烯微粒,是带负电的胶体颗粒。微粒是通过苯乙烯在受控条件下的聚合反应制备的。反应的有利环境诱导自发聚结珠的形成。微粒或乳胶珠以由聚合物颗粒与水组成的水溶液提供。聚苯乙烯′在 589 nm 处的折射率为 1.5905,在 486 nm 处为 1.602。
應用
微粒或乳胶珠用于多种应用,如:
  • 电子显微镜。
  • 细胞计数器校准。
  • 免疫诊断学,尤其是乳胶凝集试验和
  • 吞噬细胞研究。
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
其他說明
纳米粒子自组织沉积制备空心球的模板。PS 芯丝溶于 THF
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Caruso et al.
Science (New York, N.Y.), 282(5391), 1111-1114 (1998-11-06)
Hollow silica and silica-polymer spheres with diameters between 720 and 1000 nanometers were fabricated by consecutively assembling silica nanoparticles and polymer onto colloids and subsequently removing the templated colloid either by calcination or decomposition upon exposure to solvents. Scanning and
Diana El Khoury et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 2999-3012 (2018-12-29)
The unusual properties of nanocomposites are commonly explained by the structure of their interphase. Therefore, these nanoscale interphase regions need to be precisely characterized; however, the existing high resolution experimental methods have not been reliably adapted to this purpose. Electrostatic