Merck
72938
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, size: 1.0 μm
别名:
单分散聚苯乙烯乳胶颗粒(1 μm)、单分散聚苯乙烯微珠(1 μm)、单分散聚苯乙烯微球(1 μm)、单分散聚苯乙烯微粒(1 μm), 尺寸标准品
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
形狀
aqueous suspension
particles
交聯
0 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒徑
1.0 μm std dev <0.05 μm
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这种聚苯乙烯基微粒(粒径:1 μm)粒径标准是描述测试样品粒径分布(PSD)特征的理想之选。
應用
用于测试精粒度分析仪和粒度计数器的性能。
单分散聚苯乙烯乳胶颗粒也用于校准:
  • 基于尺寸测量的艾里斑第一条纹(ADFF)分析法
  • 气溶胶仪
特點和優勢
  • 适用于日常仪器的校准检验、测试和校正
  • 以5 mL和10 mL包装规格的洁净样品形式提供
分析報告
对于每个批次,测定粒度和标准偏差的精确值的准确度为 0.001μm。这些颗粒的粒度测定分别遵循美国国家标准与技术研究所 (NIST, USA) 和欧盟参考局 (BCR) 描述的程序,尤其是:
  • 透射电子显微镜(TEM)
  • 扫描电子显微镜
  • 光学显微镜
  • Coulter 计数器,带MDF系统
采用NIST-respectively BCR粒度标准物质进行设备校准。
法律資訊
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Extending the Faraday cup aerosol electrometer based calibration method up to 5 ?m
Jarvinen A, et al.
Aerosol Science and Technology, 52(8) (2018)