主要文件
72986
Supelco
聚苯乙烯微粒
size: 10 μm
别名:
聚苯乙烯橡胶微珠
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
aqueous suspension
交联
2 % cross-linked
浓度
10% (solids)
粒径
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
密度
1.05 g/cm3
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)