产品线
BioUltra
表单
powder
分子量
Mr 1900-2200
杂质
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH值(酸碱度)
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
50-53 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
SMILES字符串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 作为制备液体干燥剂溶液的成分
- 作为蛋白质结晶中的沉淀剂和添加剂
- 作为代表性的生物相容性聚合物,可在分子水平上解释其与细胞系统的相互作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
281.5 °F - closed cup
闪点(°C)
138.6 °C - closed cup