主要文件
8.14172
Sigma-Aldrich
聚乙二醇二甲醚2000
for synthesis
别名:
聚乙二醇二甲醚2000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
385 °C (DIN 51794)
运动粘度
30 cSt(100 °C)
沸点
>250 °C/1013 hPa
mp
49-53 °C
转变温度
flash point 254 °C
密度
1.08 g/cm3 at 60 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
羟值: ≤ 3
熔程(下限值): ≥ 49 °C
熔程(上限值): ≤ 54 °C
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1