Merck
72069
Sigma-Aldrich
钨酸钠 二水合物
BioUltra, ≥99.0% (T)
别名:
钨酸 钠盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2WO4 · 2H2O
CAS号:
分子量:
329.85
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
等级
reagent grade
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (T)
表单
crystals
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH值(酸碱度)
9.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
698 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
痕量阳离子
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.120
λ: 280 nm Amax: ≤0.035
SMILES字符串
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
钨酸钠二水合物是钨酸的钠盐 [1],呈白色无色结晶。[2]
应用
钨酸钠二水合物已用于生物发光测定 [3] 和多晶样品合成。[4]
其他说明
电镜下染色(核酸、某些糖蛋白)[5];蛋白沉淀剂 [6]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Structural, vibrational and luminescence properties of the (1- x) CaWO4- xCdWO4 system
Taoufyq A, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 219, 127-137 (2014)
Iron is involved in maintenance of circadian period length in Arabidopsis
Chen YY, et al.
Plant Physiology, pp-112 (2013)
J.C. Stockert
Biology of the Cell, 29, 211-211 (1977)
R.M.C. Dawson, et al.
Data for Biochemical Research, 549-549 (1986)
Handbook of Inorganic Compounds (2016)