57000
别名:
酸性蓝 74, 靛胭脂, 靛蓝-5,5′-二磺酸 二钠盐
1 of 10
Sigma-Aldrich
131164
靛蓝胭脂红
Supelco
1.04724
Indigo carmine (C.I. 73015)
73436
458848
诱惑红
229296
靛蓝
80717
亮蓝
T0388
酒石黄
USP
1339000
1.05614
次氯酸钠 溶液
H1009
过氧化氢 溶液
for microscopy (Bact., Hist.)indicator (pH 11.5-14.0)
powder
microbe id | staining: suitable
≤5% loss on drying
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
>340 °C
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
0.71 g/cm3 at 29 °C
≥350 at 603-613 nm
suitable for microscopy
diagnostic assay manufacturinghematologyhistology
room temp
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
临床检验和诊断
组织诊断
血液学染色剂_组织诊断-临床和诊断-默克生命科学
Warning
Skin Sens. 1
11 - Combustible Solids
WGK 1
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
C6152
胭脂红
Y0001752
465224
日落黄 FCF
234087
靛蓝三磺酸钾盐
PHL89716
Indirubin