等级
reagent
质量水平
蒸汽密度
4.2 (vs air)
蒸汽压
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
产品线
ReagentPlus®
方案
99%
表单
liquid
自燃温度
899 °F
expl. lim.
40 %
dilution
(for general lab use)
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
pH值(酸碱度)
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
沸点
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup