About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5NO2
CAS号:
分子量:
123.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
EC索引号:
202-716-0
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.3 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
480 °C (DIN 51794)
效能
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.8-40 % (v/v)
折射率
n20/589 1.553
pH值(酸碱度)
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
沸点
211 °C/1013 hPa
mp
6.0 °C
转变温度
flash point 88 °C
溶解性
1.90 g/L
密度
1.20 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Blood
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup