398128
别名:
钒酸铵 (V)
1 of 10
Sigma-Aldrich
204846
偏钒酸铵
10028
205559
M1019
钼酸铵 四水合物
277908
钼酸铵
Supelco
1.01226
一钒酸铵
359009
硫酸铈(IV)
09878
A7302
431346
ACS reagent
200
≥99.0%
powder
reagent type: catalystcore: vanadium
7 (20 °C, 5.1 g/L)
NH4OH: passes test
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
carbonate (CO32-): passes testchloride (Cl-): ≤0.2%sulfate (SO42-): ≤0.05%
N.O[V](=O)=O
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
催化剂_Buchwald催化剂和配体_光催化剂-默克生命科学
实验室化学品
无机催化剂_非均相催化剂_天然催化剂_化学试剂-默克生命科学
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
盐_实验室化学品_Suprapur高纯度盐-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Respiratory Tract
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
72060
偏钒酸钠
590088