主要文件
341029
Sigma-Aldrich
5 Å 分子筛
3.2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
表单
beads
粒径
3.2 mm
孔径
5 Å
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)