物料
PTFE membrane
plain filter
white filter
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore
Omnipore
参数
130 °C max. temp.
直径
25 mm
过滤器直径
25 mm
厚度
85 μm
孔径
10.0 μm pore size
80 % porosity
运输
ambient
相关类别
一般描述
Omnipore 膜包含一种亲水聚四氟乙烯(PTFE)膜,适于澄清酸,以及过滤水性溶液和碱溶液。
应用
- 过滤水溶液
- 澄清酸和碱溶液
- HPLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
- 微塑料分析
特点和优势
- 与溶剂、碱性溶液和酸相容。
- 具有化学和生物惰性。高孔隙率支持高流速。
法律信息
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13