product name
过氧化氢溶液, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
30% (w/w)
形狀
liquid
品質
stabilized
儲存期限
Shelf life is limited.
雜質
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titratable acid (as H2SO4)
燃燒殘留物
≤0.002%
密度
1.11 g/cm3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES 字串
OO
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI 密鑰
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
注意
其他說明
货号31642-6X1L-M将停产。请订购具有相同物理性质和规格的单瓶31642-1L-M。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1