Merck
216763
Sigma-Aldrich
过氧化氢 溶液
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
H2O2
CAS号:
分子量:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352304
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
1 (vs air)
蒸汽壓力
23.3 mmHg ( 30 °C)
化驗
29.0-32.0% (ACS specification)
形狀
liquid
品質
stabilized
反應適用性
reagent type: oxidant
環保替代產品特色
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
30 wt. % in H2O
雜質
≤0.0006 meq/g Titr. acid
蒸發殘留物
≤0.002%
顏色
APHA: ≤10
pH值
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
密度
1.11 g/cm3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
正離子痕跡
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI 密鑰
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品具有增强催化作用。点击此处以获取更多信息。
过氧化氢溶液通常用作漂白剂。它具有杀菌和孢子的特性。H2O2 是多种需氧代谢过程的反应产物,是一种活性氧物质。通过荧光法测量已知,其超痕量定量浓度范围为10-11mole/ml。
應用
较绿色的氧化剂,可用于1,3-二羰基化合物的溴化、由胺和醛进行酰胺键的形成、芳族化合物的卤化、以及脱硫缩醛化。
通过高选择性氧化单氯化进行有机中间体的合成,包括:2-氯甲苯、2-氯苯胺、2-氯苯酚、和2-氯-4-甲基苯酚
过氧化氢溶液也被用于制备′Piranha′,这是一种硫酸/过氧化氢混合物,用于清洁纳米结构启动质谱 (NIMS) 芯片中使用的硅晶片。
它也可用作以下过程中的氧化剂:
  • 无卤化物条件下末端烯烃的环氧化。
  • 无有机溶剂和无卤化物条件下将环己烯氧化为己二酸。
过氧化氢溶液已用于免疫印迹实验方案中。
其他說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A practical method for epoxidation of terminal olefins with 30% hydrogen peroxide under halide-free conditions.
Sato K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8310-8311 (1996)
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)