主要文件
Z801542
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 17,500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
optical glass
描述
2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 6030-OG
参数
360-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 宽度 × 直径
45 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
腔室体积
17,500 μL
路径长度
50 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
无盖
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)