主要文件
Z600172
Hellma® 荧光比色皿,大标准吸收池
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
4 polished windows
製造商/商標名
Hellma 101-QS
Hellma
參數
200-2,500 nm spectral range
技術
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3,500 μL
路徑長度
10x10 mm
檢測方法
fluorometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 盖
包裝
以包含单个比色皿的包装出售(1EA = 1个比色皿)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相關產品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)