主要文件
Z803510
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 14,000 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
物料
Suprasil® quartz
描述
with 2 polished windows
制造商/商品名称
Hellma 120-QS
参数
200-2,500 nm spectral range
技术
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
直径
52.5 mm
腔室体积
14,000 μL
路径长度
50 mm
检测方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
with 2 PTFE stoppers
包装
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律信息
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
相关产品
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)