Merck
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H28O2
CAS号:
分子量:
276.41
FEMA號碼:
4314
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.685
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
honey; floral; sweet
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)