Merck
W420555
Sigma-Aldrich
Prenyl formate
≥95%, FG
别名:
3-methylbut-2-enyl formate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
FEMA编号:
4205
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
09.694
NACRES:
NA.21
性状检查:
rum; tomato; fruity; ethereal
等级:
FG
食品过敏原:
no known allergens
等级
FG
质量水平
管理合规性
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
应用
flavors and fragrances
食品过敏原
no known allergens
性状检查
rum; tomato; fruity; ethereal
SMILES字符串
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
InChI key
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
122.0 °F
闪点(°C)
50 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)