Merck
W419255
Sigma-Aldrich
2-Pentanoylfuran
≥99%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O2
CAS号:
分子量:
152.19
FEMA號碼:
4192
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
13.163
NACRES:
NA.21
感官的:
licorice; cheesy; earthy; sweet
等級:
FG
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥99%
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
licorice; cheesy; earthy; sweet
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)