Merck
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
别名:
3-Methyl-2-butenyl benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14O2
CAS号:
分子量:
190.24
FEMA號碼:
4203
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.693
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥98%
應用
flavors and fragrances
食物過敏原
no known allergens
感官的
chocolate; balsamic; fruity
SMILES 字串
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)