主要文件
PHR1935
Supelco
布洛芬杂质N
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
(2RS)-2-(4-乙基苯基)丙酸, (2RS)-2-(4-乙基苯基)丙酸, 4-乙基-α-甲基苯乙酸, p-乙基氢阿托酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
Beilstein:
204763
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 20 mg
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
VGMCZELQCNPMQV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的“文档”框中输入LRAB2589。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)