certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
100
300
Agency
traceable to BP 557
traceable to USP 1335541
API类
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChI key
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关使用此CRM的所有信息均可在分析证书上找到。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
它是非甾体抗炎药物(NASAI)―布洛芬的杂质,并以母体药物的降解产物形式存在。它用于治疗轻度和中度疼痛,如类风湿关节炎、骨关节炎和痛经。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备。
它是非甾体抗炎药物(NASAI)―布洛芬的杂质,并以母体药物的降解产物形式存在。它用于治疗轻度和中度疼痛,如类风湿关节炎、骨关节炎和痛经。
应用
本制药二级标准品还可用于:
- 采用反相高效液相色谱(RP-HPLC)法同时测定片剂布洛芬及其17种相关杂质的含量
- 使用薄层色谱法(TLC)和高效液相色谱法对布洛芬和法莫替丁合用片剂中的杂质进行定量分析
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB2151。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
286.7 °F - closed cup
闪点(°C)
141.5 °C - closed cup
其他客户在看
Development and validation of an HPLC method for simultaneous determination of ibuprofen and 17 related compounds
Han Z, et al.
Chromatographia, 80, 1353-1360 (2017)