61849
2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
pharmaceutical impurity standard
别名:
Ibuprofen impurity Q (PhEur), 4-(2-Methylpropyl)benzeneethanol, 4-Isobutylphenylethanol, NSC 69112
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O
CAS号:
分子量:
178.27
Beilstein:
1866730
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
WGK
WGK 3