certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. N0080000
traceable to USP 1457006
API 家族
naphazoline
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
InChI 密鑰
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
相關產品
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3