主要文件
PHR1605
Supelco
硫酸粘菌素
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
硫酸粘杆菌素 硫酸盐, 多粘菌素E
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. C2700000
traceable to Ph. Eur. Y0000277
traceable to USP 1148001
API 家族
colistin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
InChI 密鑰
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
硫酸粘杆菌素可作为参考标准品,用于通过液相色谱/串联质谱法(LC-MS/MS)测定血浆样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用用于于多种分析应用,包括但不限于药物释放检测、用于定性和定量分析的药物方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准要求。
生化/生理作用
作用机制:与革兰氏阴性菌细胞质膜上的脂质结合并破坏细胞壁完整性。
抗菌谱: 革兰氏阴性菌。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP或BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAB7806。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Validation of a novel LC-MS/MS method for the quantitation of colistin A and B in human plasma
Dotsikas Y, et al.
Journal of Separation Science, 34(1), 37-45 (2011)
Ye Tao et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 10(5) (2021-06-03)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii (A. baumannii) causes severe and often fatal healthcare-associated infections due partly to antibiotic resistance. There are no studies on A. baumannii lipidomics of susceptible and resistant strains grown at lethal and sublethal concentrations. Therefore, we analyzed the
Yang Song et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(14), e1807436-e1807436 (2019-01-31)
Neutrophil extracellular traps (NETs) are decondensed chromatin networks released by neutrophils that can trap and kill pathogens but can also paradoxically promote biofilms. The mechanism of NET functions remains ambiguous, at least in part, due to their complex and variable