certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP BP349
traceable to Ph. Eur. T2880000
traceable to USP 1703805
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
tylosin
形狀
solid
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C46H77NO17/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3/b15-14+,23-18+/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-/m1/s1
InChI 密鑰
WBPYTXDJUQJLPQ-VMXQISHHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2