API 家族
colistin
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
InChI 密鑰
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
應用
Also, for use with USP monograph such as Colistin and Neomycin Sulfates and Hydrocortisone Acetate Otic Suspension
生化/生理作用
抗菌谱: 革兰氏阴性菌。
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3