certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. S1100000
API 家族
spiramycin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
InChI 密鑰
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1