Merck
PHR1511
Supelco
卡巴胆碱
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
氯化氨甲酰胆碱, 碳酰胆碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
CAS号:
分子量:
182.65
Beilstein:
3917459
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000113
traceable to USP 1092009
API 家族
carbachol
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.[N+](CCO\C(=N\[H])\[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI 密鑰
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CHRM3(1131)
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。卡巴胆碱是胆碱的合成衍生物,它是一种高效的缩瞳剂,可用于非充血性宽角型青光眼(non-congestive wide-angle glaucoma)的长期治疗。[1]它的作用方式主要是刺激毒蕈碱性受体并在某些神经效应器连接点和神经节释放乙酰胆碱。[2]
應用
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB3674。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
CRC Desk Reference of Clinical Pharmacology (1997)
Becker-Shaffer's Diagnosis and Therapy of the Glaucomas (2009)
Vagal sensory neurons drive mucous cell metaplasia.
Sébastien Talbot et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 145(6), 1693-1696 (2020-01-20)