主要文件
MAB3412
Sigma-Aldrich
抗细胞角蛋白AE1/AE3抗体,识别酸性&碱性细胞角蛋白(克隆AE1/AE3)
clone AE1/AE3, Chemicon®, from mouse
别名:
Pan cytokeratin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AE1/AE3, monoclonal
种属反应性
chicken, mouse, monkey, human, rabbit, bovine, rat
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848)
mouse ... Krt1(16678)
rat ... Krt1(300250)
一般描述
角蛋白是一组不溶于水的蛋白,可形成单丝(一类中间丝)。这些单丝构成了表皮和大多数其它上皮组织中细胞骨架复合物的一部分。在二维凝胶电泳中分离出了十九种人上皮角蛋白(Moll et al., 1982)。这些角蛋白可以归类为酸性(pI <5.7) and basic (pI >6.0)亚家族。 酸性角蛋白分子量为56.5、55、51、50、50′、48、46、45和 40 kDa。碱性角蛋白分子量为65-67、64、 59、 58、 56和 52kDa。酸性和碱性亚家族的成员成对存在。角蛋白对的组成因上皮细胞类型、分化阶段、细胞生长环境和疾病状态不同而不同(Sun et al., 1984; Cooper et al., 1985; Sun et al., 1985);56.5/65-67 kDa角蛋白对存在于角质化(分化的)表皮;55/64 kDa角蛋白对是正常(角膜型)上皮分化的特征(Moll et al., 1982; Sun et al., 1984);51/59 kDa 角蛋白对是内脏器官(如食管和舌头)的复层鳞状上皮(stratified squamous epithelial)的特征(Moll et al., 1982; Cooper et al., 1985);51/58 kDa蛋白对是角化细胞标志物;该角蛋白对存在于几乎所有复层上皮中,而与细胞分层状态无关(Moll et al., 1982; Sun et al., 1984);48/56 kD角蛋白对是过度增殖(去分化)角质形成细胞的特征(Moll et al., 1982; Weiss et al., 1984);45/52 kD角蛋白对,以及在较少的程度上的46/54 kDa角蛋白对,是简单上皮细胞的特征(Moll et al., 1982); 40 kD角蛋白存在于成年表皮以外的大多数上皮细胞(Moll et al., 1982)。
特异性
AE1/AE3 混合抗体严格但是广泛的特异性使得这种制剂非常有用,可用作上皮来源的正常和肿瘤细胞的通用染色剂。 抗角蛋白AE1抗体识别酸性亚家族的 56.5、50、50’、48和40 kD角蛋白。 抗角蛋白AE3识别碱性亚家族的所有成员(65、67、64、59、56、52 人碱性细胞角蛋白)。
免疫原
人表皮角蛋白
表位:识别酸性&碱性细胞角蛋白
应用
ELISA:
一个先前批次的该抗体已被用于ELISA(Woodcock-Mitchel & Sun,1982)
蛋白质印迹:
(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Laster et al., 1986) ELISA: (Woodcock-Mictchel & Sun, 1982)
免疫组化(石蜡):
先前批次的0.5-2 µg/mL被用于未固定冷冻或福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片的染色(Woodcock-Mitchel & Sun, 1982; Tseng et al., 1982; Asch * Asch, 1986; Rodriguez et al., 1986; Clausen et al., 1986; Klein-Szanto et al., 1987; Reibel et al., 1985)。 石蜡包埋组织的正确染色需要进行胰蛋白酶或胃蛋白酶消化。(胰蛋白酶 1 mg/mL 10 分钟,37°C,或 胃蛋白酶1 mg/mL 5 分钟, 37°C)。也可使用高温和柠檬酸抗原修复。
最佳稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗细胞角蛋白AE1/AE3抗体识别酸性&碱性细胞角蛋白(克隆AE1/AE3),它是一种针对细胞角蛋白AE1/AE3的抗体,用于ELISA、IH & WB。
研究子类别
细胞角蛋白
研究类别
细胞结构
质量
通过免疫印迹对A431裂解液进行常规评估。
免疫印迹:
该批次的1:500稀释液在10μg A431裂解物中检测到细胞角蛋白AE1/AE3。
目标描述
40-70 kDa
外形
形式:纯化
抗角蛋白AE1/AE3抗体以含0.09% 叠氮化钠的0.5 mL硼酸缓冲盐水(pH 8.0)的形式提供。
硫酸钠沉淀
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8ºC条件下可稳定保存1年。
不可冷冻。
分析说明
对照
所有上皮衍生组织&肿瘤
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Repr. 1B
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
访问文档库
Susanna Lönnqvist et al.
PloS one, 14(8), e0221878-e0221878 (2019-08-30)
The treatment of burn wounds and hypopigmentation conditions often require autologous transplantation of keratinocytes and melanocytes. Tracking transplanted cells to ascertain their contribution to tissue recapitulation presents a challenge. This study demonstrates a methodology based on passive staining with carboxyfluorescein
Markku Miettinen et al.
The American journal of surgical pathology, 37(10), 1580-1585 (2013-06-19)
ERG transcription factor is constitutively expressed in endothelial cells. Because benign and malignant vascular endothelia retain the ERG expression, ERG is considered a useful marker for angiosarcomas and related tumors. ERG is also expressed in a subset of prostate carcinomas
L-selectin-mediated lymphocyte-cancer cell interactions under low fluid shear conditions.
Resto, VA; Burdick, MM; Dagia, NM; McCammon, SD; Fennewald, SM; Sackstein, R
The Journal of Biological Chemistry null
Erwin et al.
Veterinary world, 10(6), 662-666 (2017-07-19)
A good skin graft histopathology is followed by formation of hair follicle, sweat gland, sebaceous gland, blood vessel, lightly dense connective tissue, epidermis, and dermis layer. This research aimed to observe histopathology feature and cytokeratin AE1/AE3 expression on cat skin
Anatoly Urisman et al.
PLoS pathogens, 2(3), e25-e25 (2006-04-13)
Ribonuclease L (RNase L) is an important effector of the innate antiviral response. Mutations or variants that impair function of RNase L, particularly R462Q, have been proposed as susceptibility factors for prostate cancer. Given the role of this gene in
商品
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Questions
  1. Which cytokeratins are detected by this antibody?
    1 answer
    1. The AE1 antibody detects the high molecular weight cytokeratins 10, 14, 15, and 16, as well as the low molecular weight cytokeratin 19. Meanwhile, the AE3 antibody detects the high molecular weight cytokeratins 1, 2, 3, 4, 5, and 6, as well as the low molecular weight cytokeratins 7 and 8.