certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 186
traceable to Ph. Eur. H1200000
traceable to USP 1314009
API类
hydrochlorothiazide
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... SLC12A3(6559)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
氢氯噻嗪是一种抗高血压及利尿剂,用于控制高血压。
氢氯噻嗪是一种抗高血压及利尿剂,用于控制高血压。
应用
氢氯噻嗪可用作药物参考标准品,用于通过色谱和分光光度法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
碳酸酐酶抑制剂
碳酸酐酶抑制药
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
附注
要查看该材料的检验报告示例,请在下面的插槽中输入 LRAB5026。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous high-performance liquid chromatographic determination of telmisartan and hydrochlorothiazide in pharmaceutical preparation
Rane VP, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(10), 887-891 (2008)
Simultaneous determination of enalapril maleate and hydrochlorothiazide in tablets by derivative UV spectrophotometry and high-performance liquid chromatography
Carlucci G, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 93(1-3), 245-248 (1993)
Simultaneous determination of benazepril hydrochloride and hydrochlorothiazide in tablets by second-order derivative spectrophotometry.
Panderi E I.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 21(2), 257-265 (1999)
Analysis of captopril and hydrochlorothiazide combination tablet formulations by liquid chromatography
Kirschbaum J and Perlman S
Journal of Pharmaceutical Sciences, 73(5), 686-687 (1984)
Franz H Messerli et al.
The American journal of medicine, 124(10), 896-899 (2011-10-04)
Hydrochlorothiazide (HCTZ) has become by far the most commonly prescribed antihypertensive drug in the US. In 2008, 47.8 million prescriptions were written for HCTZ alone and 87.1 million prescriptions for HCTZ combinations. However, there is no evidence that HCTZ in