Merck
1057507
USP
苯并噻二嗪相关化合物A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
5-氯-2,4-二磺酰胺基苯胺, 4-氨基-6-氯-1,3-苯二磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H2(Cl)(SO2NH2)2
CAS号:
分子量:
285.73
Beilstein:
1083877
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
API类
hydrochlorothiazide
制造商/商品名称
USP
mp
257-261 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
Nc1cc(Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
InChI key
IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本产品按照现行药典要求提供和指定。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Benzothiadiazine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Chlorothiazide
  • Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Lisinopril and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Irbesartan and Hydrochlorothiazide Tablets
  • Quinapril and Hydrochlorothiazide Tablets
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他说明
可能适用相应的销售限制。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chlorothiazide
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2) (2022)
Moexipril Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(2) (2020)
Chlorothiazide Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 963-963 (2016)