Merck
PHR1315
Supelco
缬沙坦
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
缬沙坦, N-(1-氧代戊基)-N-[[2′-(2H-四唑-5-基)[1,1′-联苯]-4-基]甲基]-L-缬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H29N5O3
分子量:
435.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 1161
traceable to Ph. Eur. Y0001132
traceable to USP 1708762
API类
valsartan
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChI key
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
基因信息
human ... AGTR1(185)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的已认证的药物二级标准,为制药实验室和制造商提供了药典基本标准的一种方便且成本效益好的替代品。
缬沙坦是口服有效的血管紧张素II受体阻滞剂,用于治疗高血压。
应用
缬沙坦可用作药物参考标准品,用于通过色谱和分光光度法测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC2970。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Repr. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stability indicating RP-HPLC method for determination of valsartan in pure and pharmaceutical formulation
Patro SK, et al.
Journal of Chemistry, 7(1), 246-252 (2010)
Stability-indicating UPLC method for determination of Valsartan and their degradation products in active pharmaceutical ingredient and pharmaceutical dosage forms
Krishnaiah Ch, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 53(3), 483-489 (2010)
Simultaneous spectrophotometric determination of valsartan and ezetimibe in pharmaceuticals
Ramachandran S, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 10(6), 809-815 (2011)
Simultaneous determination of valsartan and hydrochlorothiazide in tablets by RP-HPLC
Tian FD, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(3), 372-372 (2008)
Genyang Cheng et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(2), 77-84 (2014-11-02)
The current standard treatment for IgA nephropathy relies on steroid and/or immunosuppressive therapy and angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) or angiotensin receptor blocker (ARB). This study examines the benefits and safety of combining valsartan with clopidogrel and leflunomide as a