Merck
PHR1234
Supelco
维生素B12
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
别名:
维生素 B 12, 抄送, 氰钴胺素, 维生素B12, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, 氰钴胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C63H88CoN14O14P
CAS号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 466
traceable to Ph. Eur. C3000000
traceable to USP 1152011
API类
cyanocobalamin
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供方便、高性价比的替代方案。
氰钴胺素也称为维生素B12,是对人和动物正常生长发育非常重要的有机化合物。 它用于治疗三叉神经痛和多发性硬化症。
应用
氰钴胺素可用作药物参考标准品,通过各种色谱(LC)技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准提供了有效的美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准的多重可追溯性。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAC0304。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Determination of vitamin B12 in multivitamin tablets by multimode high-performance liquid chromatography
Wongyai S
Journal of Chromatography A, 870(1-2), 217-220 (2000)
Determination of cyanocobalamin in multivitamin tablets by multimode high-performance liquid chromatography
Kitprapiumpo N, et al.
Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences, 381-382 (2011)
Modulation of mobile phase composition in flow-injection/sequential-injection chromatography exploiting multisyringe flow analysis
Fernandez M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(3), 817-825 (2008)
Determination of cyanocobalamin, betamethasone, and diclofenac sodium in pharmaceutical formulations, by high performance liquid chromatography
Gonzalez L, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 20(3), 487-492 (1999)
David Preiss et al.
The lancet. Diabetes & endocrinology, 2(2), 116-124 (2014-03-14)
Metformin reduces cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes seemingly independent of lowering blood glucose concentration. We assessed the cardiovascular effects of metformin in individuals without type 2 diabetes. We did a single-centre, double-blind, placebo-controlled trial at the Glasgow