Merck
1533002
USP
去氧肾上腺素 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
(R)-(−)-去氧肾上腺素 盐酸盐, (R)-(−)-1-(3-羟基苯基)-2-甲氨基乙醇 盐酸盐, (R)-(−)-3-羟基-α-(甲氨基乙基)苄醇 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS号:
分子量:
203.67
Beilstein:
4158948
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
phenylephrine
製造商/商標名
USP
mp
143-145 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括 SDS 和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。
如需进一步的信息和支持,请访问现行药典网站
應用
Phenylephrine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Phenylephrine Hydrochloride Injection
  • Phenylephrine Hydrochloride Tablets
  • Phenylephrine Hydrochloride Nasal Solution
  • Phenylephrine Hydrochloride Nasal Jelly
  • Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride Oral Solution
  • Antipyrine, Benzocaine, and Phenylephrine Hydrochloride Otic Solution
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Phenylephrine Hydrochloride Nasal Jelly
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3518-3518 (2013)
Phenylephrine Hydrochloride Ophthalmic Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(1), 3519-3519 (2019)
Phenylephrine Bitartrate
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 3513-3513 (2020)
Promethazine and Phenylephrine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 38(6), 3724-3724 (2014)
Phenylephrine Hydrochloride Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 3520-3520 (2021)