About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10NO6P · H2O
CAS号:
分子量:
265.16
Beilstein:
234749
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.51
推荐产品
生物来源
synthetic
方案
≥97.0% (NT)
表单
powder
技术
enzyme immunoassay: suitable
颜色
white to light yellow
mp
140-143 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
应用
cell analysis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=CC1=C(C(C)=NC=C1COP(O)(O)=O)O.[OH]
InChI
1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
InChI key
CEEQUQSGVRRXQI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
5′-磷酸吡哆醇(PLP),为维生素B6/吡哆醇的活性形式,是氨基酸代谢中的辅酶。
应用
5′-磷酸吡哆醛一水合物可用于:
- 作为反应混合物成分,进行鸟氨酸脱羧酶(ODC)活性测定
- 作为标准品,定量儿童脑脊液(CSF)中5′-磷酸吡哆醛浓度
- 作为饲料补充剂,研究其对突变型果蝇致死表型的影响
生化/生理作用
吡哆醇参与脂质和神经递质的产生过程。5′-磷酸吡哆醛(PLP)作为辅因子,稳定氨基酸 Cα 碳负离子。吡哆醇缺乏会导致周围神经病变。PLP 缺乏会导致新生儿癫痫性脑病。PLP 作为辅酶,在转氨、脱羧和脱氨反应中起作用,可将多巴转化为多巴胺、谷氨酸转化为 γ 氨基丁酸(GABA)、组氨酸转化组胺。PLP通过形成席夫(Schiff)碱机制起作用。
其他说明
辅酶和辅因子,vol. 1:维生素 B6、磷酸吡哆醛
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
D.Dolphin, R.Poulson, O.Avramovic, eds.
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 725-725 (1986)
Coenzyme and Prosthetic Group Biosynthesis
Encyclopedia of Microbiology, 79-88 (2009)
A Nutritional Conditional Lethal Mutant Due to Pyridoxine 5'-Phosphate Oxidase Deficiency in Drosophila melanogaster
Chi W, et al.
G3: Genes, Genomes, Genetics, 4(6), 1147-1154 (2014)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 792-792 null
Regulation and function of pyridoxal phosphate in CNS
Metzler DE
Neurochemistry International, 3(3-4), 207-209 (1981)