Merck
P2126
Sigma-Aldrich
L-苯基丙氨酸
≥98%
别名:
(S)-2-氨基-4-苯基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
165.19
Beilstein:
1910408
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-苯基丙氨酸, reagent grade, ≥98%
等級
reagent grade
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder or crystals
顏色
white to off-white
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
應用
detection
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
L-苯丙氨酸已用于Fluo-4 Ca2+检测中,以证明G蛋白偶联受体139参考替代激动剂1a和7c以及L-苯丙氨酸共享共同的结合位点。它还被用于标记血样以研究干血斑对新生儿筛查的影响。
生化/生理作用
L-苯丙氨酸是一种必需的芳香族氨基酸。由于它形成了许多通路的起点物质,因此它在新陈代谢中起重要作用。这种中性氨基酸是酪氨酸、肾上腺素、多巴胺和去甲肾上腺素的前体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Protein and Amino Acid Metabolism
ESSENTIALS OF MEDICINAL CHEMISTRY null
The GPR139 reference agonists 1a and 7c, and tryptophan and phenylalanine share a common binding site
Anne Cathrine
Scientific Reports (2017)
Effect of Dried Blood Spot Quality on Newborn Screening Analyte Concentrations and Recommendations for Minimum Acceptance Criteria for Sample Analysis
Roanna S. George, Stuart J. Moat
Clinical Chemistry (2016)
AMINO ACIDS | Metabolism
Encyclopedia of Food and Color Additives, 197-206 (2003)
Genetics in Medicine : Official Journal of the American College of Medical Genetics (2012)