Merck
W358512
Sigma-Aldrich
L-苯基丙氨酸
99%, natural, FCC, FG
别名:
(S)-2-氨基-4-苯基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
165.19
FEMA编号:
3585
Beilstein:
1910408
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
Flavis编号:
17.018
NACRES:
NA.21
性状检查:
odorless
等级:
FG
Halal
Kosher
natural
生物来源:
corn
食品过敏原:
no known allergens
生物来源
corn
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
方案
99%
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
odorless
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1