生物来源
Porcine intestinal mucosa
质量水平
类型
Grade I-A
表单
powder
比活
≥180 USP units/mg
颜色
beige
有效pH范围
5.0 - 7.5
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
应用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 检查肝素对 FGF21(成纤维细胞生长因子 21)信号传导的影响。
- 对小鼠脑切片进行免疫染色
- 定量金鲷(Sparus aurata)血液样本中的白细胞和红细胞
- 用于抗凝和严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV2) 抑制测定
生化/生理作用
肝素在肥大细胞和组胺等介质中合成,与过敏和炎症活动相关。肝素对静脉血栓和肺栓塞表现出治疗作用,有助于预防溶栓后的再血栓形成,并可控制急性心肌梗塞患者的动脉血栓形成。肝素在许多炎症性疾病中表现出抗炎作用,如烧伤、支气管哮喘和溃疡性结肠炎。
其他说明
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
有五种已发现的糖胺聚糖链(参见图1)透明质酸不是硫酸化的,但其他糖胺聚糖链在链的不同位置含有硫酸根取代基。
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.